Få mere at vide
Cytiva Jumbosep™ Centrifugalanordnings membranindsatser
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
Farve:
Blå
Grå
Klar
Orange
Rød
Tamaño de la unidad:
Pakke med 12
Descripción
- Koncentrerer typisk 60 mL prøvevolumener til 5 mL på 30 minutter
- Opnå 50X koncentration og> 90 % restitution på få minutter
- Lav proteinbinding Omega™ membran og polysulfonhus minimerer tab på grund af ikke-specifik binding
- Alsidig Omega-membran er tilgængelig i en række MWCO'er
- Farvekodet og laserætset for nem identifikation
- Indbygget dødstop forhindrer spinning til tørhed
- Unik tætningsmekanisme forhindrer retentatlækage og filtratforurening
- Økonomisk - Prøvereservoir og filtratbeholder kan desinficeres eller autoklaveres og genbruges
Especificaciones
Especificaciones
Farve | Klar |
Oversigt | EFA: 15,2 cm 2 |
Materiale (membran) | PES |
MWCO | 100 kDa |
Sterilitet | Ikke steril |
Mængde | 12/Pk. |
Volumen (metrisk) | 20 til 60 ml (prøve) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Cytiva Jumbosep™ Centrifugalanordnings membranindsatser >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur