Få mere at vide
Cytiva Jumbosep™ Centrifugalanordnings membranindsatser
Artikelnummer. 17124781
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
Farve:
Blå
Grå
Klar
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 17124781
Brand: Cytiva OD003C65
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Jumbosep™ Enheder kan accelerere prøvebehandlingen, maksimere prøvegendannelse, tilføje alsidighed og forhindre opløsningsbypass.
  • Koncentrerer typisk 60 mL prøvevolumener til 5 mL på 30 minutter
  • Opnå 50X koncentration og> 90 % restitution på få minutter
  • Lav proteinbinding Omega™ membran og polysulfonhus minimerer tab på grund af ikke-specifik binding
  • Alsidig Omega-membran er tilgængelig i en række MWCO'er
  • Farvekodet og laserætset for nem identifikation
  • Indbygget dødstop forhindrer spinning til tørhed
  • Unik tætningsmekanisme forhindrer retentatlækage og filtratforurening
  • Økonomisk - Prøvereservoir og filtratbeholder kan desinficeres eller autoklaveres og genbruges
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grå
Oversigt EFA: 15,2 cm 2
Materiale (membran) PES
MWCO 3 kDa
Sterilitet Ikke steril
Mængde 12/Pk.
Volumen (metrisk) 20 til 60 ml (prøve)