Få mere at vide
Cytiva Jumbosep™ Centrifugalanordnings membranindsatser
Beskrivelse
- Koncentrerer typisk 60 mL prøvevolumener til 5 mL på 30 minutter
- Opnå 50X koncentration og> 90 % restitution på få minutter
- Lav proteinbinding Omega™ membran og polysulfonhus minimerer tab på grund af ikke-specifik binding
- Alsidig Omega-membran er tilgængelig i en række MWCO'er
- Farvekodet og laserætset for nem identifikation
- Indbygget dødstop forhindrer spinning til tørhed
- Unik tætningsmekanisme forhindrer retentatlækage og filtratforurening
- Økonomisk - Prøvereservoir og filtratbeholder kan desinficeres eller autoklaveres og genbruges
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Oversigt | EFA: 15,2 cm 2 |
| Materiale (membran) | PES |
| MWCO | 30 kDa |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Mængde | 12/Pk. |
| Volumen (metrisk) | 20 til 60 ml (prøve) |