Få mere at vide
Trajan™ Jumbo sprøjte
Volumen (metrisk):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Hold og dispenser store gasmængder. Let og ideel til kalibrering af medicinsk udstyr.
- Designet til at holde og dispensere store mængder gas
- Kraftige akryl tønder
- Nem adgang til prøve til tilføjelse af standarder eller fjernelse af delprøve via sekundær port
- Stempelstangen kan skrues af for at lette transport og opbevaring
- Ideel til kalibrering af medicinsk udstyr såsom åndedrætsværn og spirometre og til stak- og luftprøveudtagning.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Akryl, Akryl (tønde) |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 100 mm |
| Til brug med (applikation) | Til kalibrering af medicinsk udstyr såsom åndedrætsværn og spirometre og til stak- og luftprøveudtagning |
| Længde (metrisk) | 159.1 mm |
| Produkttype | Jumbo sprøjte |
| Model- | 1000MAR-LL-GT |
| Volumen (metrisk) | 1000 ml |
| Produktlinje | Trajan |