Få mere at vide
Trajan™ Jumbo sprøjte
Artikelnummer. 10300811
Volumen (metrisk):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10300811
Brand: Trajan™ 009910
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Hold og dispenser store gasmængder. Let og ideel til kalibrering af medicinsk udstyr.
  • Designet til at holde og dispensere store mængder gas
  • Kraftige akryl tønder
  • Nem adgang til prøve til tilføjelse af standarder eller fjernelse af delprøve via sekundær port
  • Stempelstangen kan skrues af for at lette transport og opbevaring
  • Ideel til kalibrering af medicinsk udstyr såsom åndedrætsværn og spirometre og til stak- og luftprøveudtagning.
Tekniske data
Materiale Akryl, Akryl (tønde)
Til brug med (applikation) Til kalibrering af medicinsk udstyr såsom åndedrætsværn og spirometre og til stak- og luftprøveudtagning
Produkttype Jumbo sprøjte
Model- 500MAR-LL-GT
Volumen (metrisk) 500 ml