Få mere at vide
Sampling Systems™ Jumbo Sack Sampler
Artikelnummer. 15819251 Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
400 mm
800 mm
Inkluderer:
Endekappe
Flaskeadapterende
Plain End
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15819251
Brand: Sampling Systems™ 1309A800
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indført for at imødekomme efterspørgslen efter prøveudtagning af store emner, herunder nødder, korn og større granulat. Sampling Systems™ Jumbo Sack Sampler er en hurtig og effektiv måde at få prøver af stofferne i sække og poser.
  • Type A: Almindelig stil - hold blot over tasken
  • Type B: Endehætte - prøven opbevares i prøveudtageren, indtil prøven er deponeret
  • Type C: Flaskeadapter - prøven falder direkte ned i flasken
  • Fremstillet af 316L rustfrit stål
  • Fås i 400 mm eller 800 mm længder
Tekniske data
Produkttype Jumbo Sampler
Materiale Rustfrit stål (316L)
Inkluderer Plain End
Diameter (metrisk) 40 mm
Længde (metrisk) 800 mm