Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangs Jumbo Pipette
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-8010007 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
80 mL
180 mL
Længde (metrisk):
450 mm
900 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 11970008
Brand: Sampling Systems™ 8051H450
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hurtig og nem at bruge. Den er ideel til at tage prøver fra væsker med lav viskositet.
De vigtigste funktioner:
  • Samlet og pakket i et klasse 100.000 renrum
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af materialer i overensstemmelse med FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
  • Velegnet til brug i ATEX områder (kun 450 mm og 900 mm længder)
  • Fås i 3 forskellige størrelser
  • Meget synligt farvekodet håndtag
Operation:
  • Tryk tommelfingeren på den blå ende af røret, indtil den er sænket til den korrekte prøvetagningsdybde.
  • Løft tommelfingeren ved den nødvendige dybde, indtil niveauerne udligner.
  • Tryk tommelfingeren på røret for at forsegle prøven.
  • Fjern fra produktet.
Hvorfor bruge en SteriWare™ Engangsprøvetager?
  • Ingen krydskontaminering - alle SteriWare™ enheder kan bruges direkte fra tasken.
  • Ingen rengøring - I modsætning til en genanvendelig sampler kan du bruge en SteriWare™ produkt med det samme. Dette eliminerer behovet for kostbar rengøringsvalidering.
  • Høj kvalitet - vores SteriWare™ produkter er fremstillet/støbt/pakket i et klasse 100.000 renrum i England. Se venligst produktets overensstemmelsescertifikat og tekniske specifikationer for mere information.
  • Fuld dokumentation - Vi kan levere fuld batchspecifik dokumentation til alle SteriWare™ produkter. Dette inkluderer overensstemmelsescertifikater og bestrålingscertifikater (hvor relevant). Batchnummeret er tydeligt trykt på hver pose og æske.
  • Omkostningseffektiv - Fjernelse af behovet for rengøringsvalidering ved at skifte til en SteriWare™ enheden sparer tid og penge.
  • Tilgængelig steril - De fleste SteriWare™ produkter fås præsteriliseret af Gamma eller Electron Beam til SAL10-6 . Se venligst specifikationsarket for mere information.
Tekniske data
Produkttype Jumbo pipette
Materiale HDPE
Kapacitet (metrisk) 80 mL
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Diameter (metrisk) Udvendig 21 mm
Længde (metrisk) 450 mm