Beskrivelse
De vigtigste funktioner:
- Samlet og pakket i et klasse 100.000 renrum
- Individuelt pakket
- Fremstillet af materialer i overensstemmelse med FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011
- BSE/TSE fri
- Fuld batch-sporbarhed
- Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
- Velegnet til brug i ATEX områder (kun 450 mm og 900 mm længder)
- Fås i 3 forskellige størrelser
- Meget synligt farvekodet håndtag
Operation:
- Tryk tommelfingeren på den blå ende af røret, indtil den er sænket til den korrekte prøvetagningsdybde.
- Løft tommelfingeren ved den nødvendige dybde, indtil niveauerne udligner.
- Tryk tommelfingeren på røret for at forsegle prøven.
- Fjern fra produktet.
Hvorfor bruge en SteriWare™ Engangsprøvetager?
- Ingen krydskontaminering - alle SteriWare™ enheder kan bruges direkte fra tasken.
- Ingen rengøring - I modsætning til en genanvendelig sampler kan du bruge en SteriWare™ produkt med det samme. Dette eliminerer behovet for kostbar rengøringsvalidering.
- Høj kvalitet - vores SteriWare™ produkter er fremstillet/støbt/pakket i et klasse 100.000 renrum i England. Se venligst produktets overensstemmelsescertifikat og tekniske specifikationer for mere information.
- Fuld dokumentation - Vi kan levere fuld batchspecifik dokumentation til alle SteriWare™ produkter. Dette inkluderer overensstemmelsescertifikater og bestrålingscertifikater (hvor relevant). Batchnummeret er tydeligt trykt på hver pose og æske.
- Omkostningseffektiv - Fjernelse af behovet for rengøringsvalidering ved at skifte til en SteriWare™ enheden sparer tid og penge.
- Tilgængelig steril - De fleste SteriWare™ produkter fås præsteriliseret af Gamma eller Electron Beam til SAL10-6 . Se venligst specifikationsarket for mere information.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Jumbo pipette |
| Materiale | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 80 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 21 mm |
| Længde (metrisk) | 450 mm |