Få mere at vide
Wheaton™ Jumbo Pasteur Pipette, Bulk Pack
Artikelnummer. 16405009
Skift visning
Emballage: Bulk Peel Pouch
Artikelnummer.
16405009 Emballage: Bulk Peel Pouch
1 options
Artikelnummer. 16405009 Leverandør Wheaton™ Leverandørnr. 711230
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pasteurpipette til enkel og sikker væskemåling og overførsel.
  • Sikrer sikker prøveoverførsel
  • Jumbo størrelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bulb Draw (metrisk) 23 mL
Kalibreret Nej
Oversigt Jumbo Plastic Pasteur Pipette
Diameter (metrisk) Udvendig 9 mm
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke steril
Dråber/ml 45,4μ L
Til brug med (applikation) Væskeoverførsel
Uddannet Ja
Mængde 600/Pk
Top stil Pære
Volumen (metrisk) dispensering 3 mL
Emballagetype Bulk Peel-pose
Længde (metrisk) 300 mm