Få mere at vide
Interscience™ Jumbo Kit til BagOpen 3500
Artikelnummer. 16366065
Skift visning
Til brug med (udstyr):
DiluFlow Pro, DiluFlow Elite
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
16366065 DiluFlow Pro, DiluFlow Elite
1 options
Artikelnummer. 16366065 Leverandør Interscience™ Leverandørnr. 505006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8300.00 DKK
    8088.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 211.15 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Jumbo kit indeholdende BagOpen 3500 og drypbakke.
  • Til brug med 5 kg DiluFlow Pro og DiluFlow Elite modeller
Tekniske data
Produkttype Taskeåbnersæt
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Volumen (metrisk) 3500 mL
Til brug med (applikation) Åbning af poser
Til brug med (udstyr) DiluFlow Pro, DiluFlow Elite