Få mere at vide
Cole-Parmer™ Jumbo Holder
Artikelnummer. 11890020 Shop alle Cole-Parmer produkter
Størrelse (engelsk) Grip:
1/2 tomme
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11890020
Brand: Cole-Parmer™ 0804122
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Jumbo Holder is ideal for holding clamps or ring stands to lab-frames at a 90° angle. Connectors and holders do not include rods (Order separately).
Jumbo Holder is ideal for holding clamps or ring stands to lab-frames at a 90° angle. Connectors and holders do not include rods (Order separately).
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Type Jumbo Holder
Materiale Aluminium
Størrelse (metrisk) greb 12.7 mm
Størrelse (engelsk) Grip 1/2 tomme