Få mere at vide
Cole-Parmer™ Jumbo Holder
Shop alle Cole-Parmer produkter
Størrelse (engelsk) Grip:
1/2 tomme
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Jumbo Holder is ideal for holding clamps or ring stands to lab-frames at a 90° angle. Connectors and holders do not include rods (Order separately).
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Jumbo Holder |
| Materiale | Aluminium |
| Størrelse (metrisk) greb | 12.7 mm |
| Størrelse (engelsk) Grip | 1/2 tomme |