Få mere at vide
Julolidine hydrobromide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15487637
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15487637 100 g 100g
15467637 5 g 5g
15477637 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15487637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H36298.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83646-41-7
Molekylær formel C12H16BrN
Molekylvægt (g/mol) 254.17
MDL nummer MFCD00198009
InChI nøgle KHWBRFVBPGPEOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym julolidine hydrobromide, 2,3,6,7-tetrahedron-1h,5h-pyrido 3,2,1-ij quinoline hydrobromide, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo ij quinolizine hydrobromide, labotest-bb lt00451605, 2,3,6,7-tetrahydro-1h-5h-benzo i,j quinolizine, hbr, 1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido 3,2,1-ij quinoline hydrobromide
PubChem CID 12255670
IUPAC navn 1-azatricyclo[7.3.1.0⁵,¹³]trideca-5,7,9(13)-triene hydrobromide
SMIL Br.C1CN2CCCC3=C2C(C1)=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Julolidine hydrobromide
Smeltepunkt 239°C to 242°C
Farve Pink
Mængde 100 g
FN nummer UN2923
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 254.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Solid