Få mere at vide
Julolidin, 98%
Artikelnummer. 11496126
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11496126 1 g 1g
11406136 5 g 5g
11416136 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496126 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22976.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 479-59-4 | C12H15N | 173,259 g/mol
Julolidin bruges som aminbyggesten og i kemoluminescerende farvestof. Anvendes også i fotoledende materialer, kemiluminescensstoffer, kromogene substrater i analytiske redoxreaktioner, farvestofmellemprodukter, potentielle antidepressiva og beroligende midler, ikke-lineære optiske materialer, højfølsomme fotopolymeriserbare materialer og til forbedring af farvestabilitet i fotografering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Julolidin anvendes som aminbyggesten og i kemoluminescerende farvestof. Bruges også i fotoledende materialer, kemiluminescensstoffer, kromogene substrater i analytiske redoxreaktioner, farvestofmellemprodukter, potentielle antidepressiva og beroligende midler, ikke-lineære optiske materialer, højfølsomme fotopolymeriserbare materialer og til forbedring af farvestabilitet i fotografering.
Opløselighed
Opløseligt i toluen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra luft, oxidationsmidler, kuldioxid. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 479-59-4
Molekylær formel C12H15N
Molekylvægt (g/mol) 173.259
MDL nummer MFCD00006917
InChI nøgle DZFWNZJKBJOGFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym julolidine, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo ij quinolizine, 1h,5h-benzo ij quinolizine, 2,3,6,7-tetrahydro, 1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido 3,2,1-ij quinoline, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo i,j quinolizine, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-pyrido 3,2,1-ij quinoline, 2,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo ij quinolizine
PubChem CID 68069
SMIL C1CC2=C3C(=CC=C2)CCCN3C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Julolidine
Smeltepunkt 32 °C til 37 °C
Kogepunkt 170 °C til 173 °C (31 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 1 g
Beilstein 139925
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i toluen. Uopløselig i vand.
Formel vægt 173.26
Procent renhed 98%