Få mere at vide
MedChemExpress Juglanin
Artikelnummer. 16491728
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16491728 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16491728 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN3442
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
MedChemExpress Juglanin, a natural occurring flavonoid, is a JNK acticator, with inflammation and anti-tumor activities. Juglanin can induce apoptosis and autophagy on human breast cancer cells.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Molekylvægt (g/mol) 418.35 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 5041-67-8
Produkttype Natural Products
Renhed 96.0%
Opløselighed DMSO : 100 mg/mL (239.03 mM∣Need ultrasonic)
Mål JNK∣Apoptosis∣Autophagy