Få mere at vide
Kartell™ Højformede målekander af polypropylen
Artikelnummer. 10233901
Kapacitet (metrisk):
3000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 10233901
Brand: Kartell™ 0109000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen for høj termisk modstand. Kartell™ Målekander er gennemsigtige med permanente støbte inddelinger for nøjagtige mål.
  • Praktisk integreret tud og håndtag tillader let dispensering
  • Autoklaverbar
  • Velegnet til fødevarer
  • Høj form sparer plads i laboratoriet
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3000 mL
Farve Klarhed
Til brug med (applikation) Fødevare
Form Høj form
Materiale Polypropylen
Gradueringer 50/1mL
Uddannet Ja
Højde (metrisk) 240 mm
Produkttype Målekande
Diameter (metrisk) 172 mm