Få mere at vide
JTC-801, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495608
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16495608 10 mg -
16481777 50 mg 50mg
16448307 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16495608 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13274
MedChemExpress JTC-801 is a selective opioid receptor-like1 (ORL1) receptor antagonist, binding to ORL1 receptor with a Ki value of 8.2 nM.
JTC-801 is a selective opioid receptor-like1 (ORL1) receptor antagonist, binding to ORL1 receptor with a Ki value of 8.2 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale JTC-801
CAS 244218-51-7
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H26ClN3O2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (223.23 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 0.33 mg/mL (0.74 mM)
SMIL NC1=CC(C)=NC2=C1C=C(NC(C3=C(COC4=CC=C(C=C4)CC)C=CC=C3)=O)C=C2.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 447.96
Formel vægt 447.96
Procent renhed 98.02%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation