Få mere at vide
JT010, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487127
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16487127 5 mg
16474408 10 mg
16433066 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16487127 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111132
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress JT010 is a potent agonist of TRPA1 with an EC50 of 0.65 nM.
JT010 is a potent agonist of TRPA1 with an EC50 of 0.65 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale JT010
CAS 917562-33-5
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H19ClN2O3S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (281.81 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N(C1=NC(C2=CC=C(OC)C=C2)=CS1)CCCOC)CCl
Molekylvægt (g/mol) 354.85
Formel vægt 354.85
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death