Få mere at vide
JSH-150, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482698
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16482698 5 mg
16450489 10 mg
16424136 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16482698 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYX0150
MedChemExpress JSH-150 is a highly selective and potent CDK9 inhibitor with an IC50 of 1 nM.
JSH-150 is a highly selective and potent CDK9 inhibitor with an IC50 of 1 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale JSH-150
CAS 2247481-21-4
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H33ClN6O2S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (197.99 mM; Need ultrasonic)
SMIL COCCN[C@@H]1CC[C@@H](NC2=NC=C(Cl)C(C3=CSC(NCC4(C#N)CCOCC4)=N3)=C2)CC1
Molekylvægt (g/mol) 505.08
Formel vægt 505.08
Procent renhed 95.64%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease