missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ JQEZ5
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18798486
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18798486 10 mg
18769686 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18798486 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6153/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent and selective SAM-competitive EZH2 inhibitor

JQEZ5 is a potent and selective SAM-competitive EZH2 lysine methyltransferase inhibitor (IC50 = 11 nM). Selectively binds EZH2 over a panel of 22 methyltransferases. Reduces global level of the PRC2-associated mark H3K27me3 in K562 cells. Suppresses cell growth in CML cells. Inhibits colony formation of primary human CD34+ CML stem/ progenitor cells. Antitumor effects in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[(1,2-Dihydro-6-methyl-2-oxo-4-propyl-3-pyridinyl)methyl]-1-(1-methylethyl)-6-[6-(4-methyl-1-piperazinyl)-3-pyridinyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-4-carboxamide
CAS 1913252-04-6
Mængde 10 mg
Molekylær formel C30H38N8O2
Renhed 98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.