missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(+)-JQ1 PA, MedChemExpress
Beskrivelse
(+)-JQ1 PA is a derivative of the Bromodomain and extra-terminal (BET) inhibitor JQ1, with an IC50 of 10.4 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-JQ1 PA |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2115701-93-2 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H20ClN5OS |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | Ethanol : 50 mg/mL (114.17 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NCC#C)C[C@H]1C2=NN=C(C)N2C3=C(C(C)=C(C)S3)C(C4=CC=C(Cl)C=C4)=N1 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?