Få mere at vide
Tocris Bioscience™ JPS036
Artikelnummer. 30040317
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30040317 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30040317 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 8085/5
Selective HDAC3 Degrader (PROTAC™)
JPS036 is a selective HDAC3 Degrader (PROTAC™) (DC50 = 440 nM; Dmax = 77 %). JPS036 comprises a benzamide-based compound joined by a linker to a Von Hippel Lindau (VHL) E3 ligase ligand.
Negative control JPS016NC also available.
PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S,4R)-N-[2-[[12-[[4-[(2-Aminophenyl)carbamoyl]phenyl]amino]-12-oxododecyl]oxy]-4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl]-1-[(S)-2-(1-fluorocyclopropan-1-ylcarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoyl]-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxamide
CAS 2669785-85-5
Mængde 5 mg
Mål Active Degraders
Molekylær formel C51H66FN7O7S
Renhed 0.98