missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ JPS016NC
Beskrivelse
JPS016NC is the negative control for JPS036 (Cat. No. 8085).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,4S)-1-((S)-2-(2-((9-(2-((4-((2-Aminophenyl)carbamoyl)phenyl)amino)-2-oxoethoxy)nonyl)oxy)acetamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide |
| CAS | 3031358-94-5 |
| Mængde | 2 mg |
| Mål | Active Degrader Negative Controls |
| Molekylær formel | C48H63N7O8S |
| Renhed | 0.97 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?