missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ JP-2-196 alkyne
Beskrivelse
JP-2-196 alkyne is a covalent RNF126 chemical handle that binds to several other RING E3 ubiquitin ligases including RNF14, RNF40, RNF219, MID2, and LRSAM1. By facilitating E3 ligase recruitment, JP-2-196 alkyne induces proteasomal degradation of diverse target proteins. It serves as a modular scaffold for the design and synthesis of molecular glue degraders. JP-2-196 alkyne is an alkyne functionalized version of JP-2-196 (Cat. No. 8046).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Methoxyphenyl)-4-[4-(2-propyn-1-yl)-1-piperazinyl]-2-butene-1,4-dione |
| CAS | 2901113-25-3 |
| Mængde | 50 mg |
| Mål | Molecular Glues |
| Molekylær formel | C18H20N2O3 |
| Renhed | 0.95 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?