Få mere at vide
Josamycin 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Josamycin |
| CAS | 16846-24-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Josamycin |
| Forsendelsestilstand | +20 °C |
| Molekylær formel | C42 H69 N O15 |
| Koncentration | 1000 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Josamycin, (4R,5S,6S,7R,9R,10R,11E,13E,16R)-4-(acetyloxy)-6-[[3,6-dideoxy-4-O-[2,6-dideoxy-3-C-methyl-4-O-(3-methylbutanoyl)-a-l-ribo-hexopyranosyl]-3-(dimethylamino)-ß-d-glucopyranosyl]oxy]-10-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-7-(2-oxoethyl)oxacyclohexadeca-11,13-dien-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C42H69NO15/c1-23(2)19-32(47)56-40-27(6)53-34(22-42(40,8)50)57-37-26(5)54-41(36(49)35(37)43(9)10)58-38-29(17-18-44)20-24(3)30(46)16-14-12-13-15-25(4)52-33(48)21-31(39(38)51-11)55-28(7)45/h12-14,16,18,23-27,29-31,34-41,46,49-50H,15,17,19-22H2,1-11H3/b13-12+,16-14+/t24-,25-,26-,27+,29+,30+,31-,34+,35-,36-,37-,38+,39+,40+,41+,42-/m1/s1 |
| SMIL | CO[C@H]1[C@@H](CC(=O)O[C@H](C)C\C=C\C=C\[C@H](O)[C@H](C)C[C@H](CC=O)[C@@H]1O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O[C@H]3C[C@@](C)(O)[C@@H](OC(=O)CC(C)C)[C@H](C)O3)[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)OC(=O)C |
| Vis mere |