Få mere at vide
Cole-Parmer™ John Guest™ Reduktion af fagforeninger
Komfort med hurtig frakobling for en bred vifte af slangematerialer, herunder bløde metaller
Brand: Cole-Parmer™ 34006-25
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Møde NSF og FDA-overholdelse for fødevarekvalitetsapplikationer.
- En enkelt fitting giver sikre tilslutninger og hurtig frakobling.
- Det er ikke nødvendigt at købe to passende halvdele.
- Skub blot slangen forbi O-ringen til det indvendige rørstop.
- Ståltænder på spændehåndtagets rør for tætte forbindelser.
- For at frakoble skal du trykke spændetangen mod fittingshuset for at frigøre ståltænderne, og slangen glider lige ud.
- Fittings fungerer med semi-stiv plast (polypropylen, polyethylen, nylon) og blødt metal (messing, kobber, blødt stål) rør.
- Til at forbinde fleksible slanger som f.eks Tygon eller silikone, bestil bløde rørstøtter.
Tekniske data
Push-to-Connect | |
Acetal | |
Luft: -25 °C, Vand: 0 °C | |
Autoklav eller ethylenoxid | |
30 til 762 mm Hg | |
Luft: 75 °C, Vand: 60 °C |
Autoklaverbar | |
Luft: -14 °F, Vand: 33 °F | |
3/8 tommer OD til 1/4 in. OD | |
150 psi for luft, 250 psi for vand | |
Luft: 167 °F, Vand: 140 °F | |
Reducerende Union |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cole-Parmer™ John Guest™ Reduktion af fagforeninger > Reducing Union, 3/8 in. OD til 1/4 in. OD, Acetal,
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion