Få mere at vide
JNK2 Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™
Artikelnummer. 18603456 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18603456 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18603456 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP298812APC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
JNK2 Polyclonal specifically detects JNK2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen JNK2
Applikationer Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at 4C in the dark.
Produkttype Antibody
Isotype IgG
Produktlinje Novus