Få mere at vide
JNK-IN-8, MedChemExpress
Beskrivelse
JNK-IN-8 (JNK Inhibitor XVI) is a potent JNK inhibitor with IC50s of 4.7 nM, 18.7 nM, and 1 nM for JNK1, JNK2, and JNK3, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | JNK-IN-8 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1410880-22-6 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C29H29N7O2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | JNK Inhibitor XVI |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 35 mg/mL (68.95 mM) |
| Vis mere |