Få mere at vide
JNK-IN-7, MedChemExpress
Beskrivelse
JNK-IN-7 is a potent JNK inhibitor with IC50 of 1.5, 2 and 0.7 nM for JNK1, JNK2 and JNK3, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | JNK-IN-7 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1408064-71-0 |
| Farve | Gray |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C28H27N7O2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | JNK inhibitor |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (67.53 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |