Få mere at vide
Tocris Bioscience™ JNJ DGAT2-A
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18786249
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18786249 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18786249 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5853/10
DGAT2 inhibitor
JNJ DGAT2-A is a DGAT2 inhibitor (IC50 = 140 nM). Exhibits >70-fold selectivity for DGAT2 over DGAT1 and MGAT2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-4-[2-fluoro-4-[[4-oxo-2-[[2-(pyridin-2-yl)ethyl]amino]-1,3-thiazol-5-(4H)ylidene]methyl]phenoxy]benzonitrile
CAS 1962931-71-0
Mængde 10 mg
Mål Diacylglycerol O-Acyltransferase (DGAT) Inhibitors
Molekylær formel C24H16BrFN4O2S
Formel vægt 523.38