Få mere at vide
JNJ-7777120, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481877
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16481877 50 mg -
16478407 5 mg 5mg
16466206 100 mg -
16455718 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16481877 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13508
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress JNJ-7777120 is a selective H4R antagonist with Ki of 4 ±1 nM, exhibits >1000-fold selectivity over the other histamin receptors.
JNJ-7777120 is a selective H4R antagonist with Ki of 4 ±1 nM, exhibits >1000-fold selectivity over the other histamin receptors.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale JNJ-7777120
CAS 459168-41-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H16ClN3O
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (180.02 mM)
SMIL O=C(C(N1)=CC2=C1C=CC(Cl)=C2)N3CCN(C)CC3
Molekylvægt (g/mol) 277.75
Formel vægt 277.75
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation