missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ JNJ 7777120

Beskrivelse
JNJ 7777120 is a histamine H4 receptor antagonist; displays high affinity (Ki = 4.5 nM) and is >1000-fold selective for H4 over other histamine receptors.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[(5-Chloro-1H-indol-2-yl)carbonyl]-4-methylpiperazine |
| CAS | 459168-41-3 |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Mængde | 25 mg |
| Molekylær formel | C14H16ClN3O |
| Formel vægt | Observed MW: 277.75 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?