missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

JNJ-5207852, MedChemExpress

Artikelnummer. 16485008
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16485008 10 mg -
16481247 50 mg 50mg
16467737 5 mg -
16455766 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16485008 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12190

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress JNJ-5207852 is a selective and potent histamine H3 receptor (H3R) antagonist, with pKis of 8.9, 9.24 for rat and human H3R, respectively.

JNJ-5207852 is a selective and potent histamine H3 receptor (H3R) antagonist, with pKis of 8.9, 9.24 for rat and human H3R, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale JNJ-5207852
CAS 398473-34-2
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H32N2O
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 77.5 mg/mL (244.88 mM; Need ultrasonic)
SMIL N1(CCCOC2=CC=C(CN3CCCCC3)C=C2)CCCCC1
Molekylvægt (g/mol) 316.48
Formel vægt 316.48
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.