Få mere at vide
JNJ-42153605, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489947
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16489947 5 mg -
16477468 10 mg 10mg
16447436 100 mg -
16423497 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16489947 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18162
MedChemExpress JNJ-42153605 is a positive allosteric modulator of the metabotropic glutamate 2 (mGlu2) receptor with an EC50 of 17 nM.
JNJ-42153605 is a positive allosteric modulator of the metabotropic glutamate 2 (mGlu2) receptor with an EC50 of 17 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale JNJ-42153605
CAS 1254977-87-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H23F3N4
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (41.63 mM; Need ultrasonic)
SMIL FC(C1=C(N2CCC(C3=CC=CC=C3)CC2)C=CN4C1=NN=C4CC5CC5)(F)F
Molekylvægt (g/mol) 400.44
Formel vægt 400.44
Procent renhed 99.24%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation