Få mere at vide
JNJ 42041935, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | JNJ 42041935 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6ClF3N4O3/c13-6-1-7-8(2-9(6)23-12(14,15)16)19-11(18-7)20-4-5(3-17-20)10(21)22/h1-4H,(H,18,19)(H,21,22) |
| Formel vægt | 346.0081 |