Få mere at vide
JNJ-40411813, MedChemExpress
Beskrivelse
JNJ-40411813 (ADX-71149) is a novel positive allosteric modulator of the metabotropic Glutamate 2 receptor (mGlu2R) with EC50 of 147 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | JNJ-40411813 |
| CAS | 1127498-03-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H25ClN2O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | ADX-71149 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (72.49 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C(Cl)=C(N2CCC(C3=CC=CC=C3)CC2)C=CN1CCCC |
| Molekylvægt (g/mol) | 344.88 |
| Vis mere |