Få mere at vide
JNJ-38877605, MedChemExpress
Beskrivelse
JNJ-38877605 is an ATP-competitive inhibitor of c-Met with IC50 of 4 nM, 600-fold selective for c-Met than 200 other tyrosine and serine-threonine kinases.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | JNJ-38877605 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 943540-75-8 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H13F2N7 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (79.50 mM) |
| SMIL | FC(F)(C1=NN=C2C=CC(C3=CN(C)N=C3)=NN21)C4=CC5=C(N=CC=C5)C=C4 |
| Vis mere |