Få mere at vide
Tocris Bioscience™ JNJ 303
Beskrivelse
Potent IKs blocker (IC50 = 64 nM). Displays no effects on other cardiac channels; IC50 values are 3.3, >10, 11.1 and 12.6 μM for INa, ICa, Ito and IKr currents respectively. Prolongs QT and causes unprovoked torsades de pointes (TdP).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | JNJ 303 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 440.98 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 440.983 |