Få mere at vide
JNJ-17203212, MedChemExpress
Beskrivelse
JNJ-17203212 is a selective, potent and competitive TRPV1 antagonist. JNJ-17203212 is developed for researching pain management, such as migraine.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | JNJ-17203212 |
| CAS | 821768-06-3 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H15F6N5O |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (238.48 mM) |
| SMIL | O=C(N1CCN(C2=NC=CC=C2C(F)(F)F)CC1)NC3=NC=C(C(F)(F)F)C=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 419.32 |
| Formel vægt | 419.32 |
| Vis mere |