Få mere at vide
JNJ 16259685, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-dihydro-2H-pyrano[2,3-b]quinolin-7-yl-(4-methoxycyclohexyl)methanone |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23NO3/c1-23-17-7-4-13(5-8-17)19(22)14-6-9-18-16(11-14)12-15-3-2-10-24-20(15)21-18/h6,9,11-13,17H,2-5,7-8,10H2,1H3/t13-,17+ |
| Formel vægt | 325.1678 |