Få mere at vide
Tocris Bioscience™ JNJ 1013NC
Artikelnummer. 30281233
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30281233 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30281233 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 8030/5
Negative control for the IRAK1 degrader JNJ 1013 (Cat. No. 8029)
JNJ 1013NC is the negative control for the IRAK1 degrader, JNJ 1013 (Cat. No. 8029).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-(4-(2-(((S)-1-((2S,4S)-4-Hydroxy-2-(((S)-1-(4-(4-methylthiazol-5-yl)phenyl)ethyl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)amino)-2-oxoethoxy)piperidin-1-yl)-2-methoxyphenyl)-6-(1H-pyrazol-5-yl)picolinamide
CAS 2755075-91-1
Mængde 5 mg
Mål Active Degraders
Molekylær formel C46H55N9O7S
Renhed 0.95