Få mere at vide
JMS-17-2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16457857
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16457857 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16457857 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY123918
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress JMS-17-2 is a potent and selective CX3CR1 antagonist with an IC50 of 0.32 nM. JMS-17-2 impairs metastatic seeding and colonization of breast cancer cells.
JMS-17-2 is a potent and selective CX3CR1 antagonist with an IC50 of 0.32 nM. JMS-17-2 impairs metastatic seeding and colonization of breast cancer cells.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale JMS-17-2
CAS 1380392-05-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H26ClN3O
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (59.53 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C2=CC=CN2C3=C(C=CC=C3)N1CCCN4CCC(C5=CC=C(Cl)C=C5)CC4
Molekylvægt (g/mol) 419.95
Formel vægt 419.95
Procent renhed 99.59%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death