missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
JMJD7 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
1455.00 DKK - 3580.00 DKK
Tekniske data
| Antigen | JMJD7 |
|---|---|
| Applikationer | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | Unconjugated |
| Form | Purified |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
18376106
|
Novus Biologicals
NBP3-04670-20UL |
20 μL |
1455.00 DKK
20µL |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
18365394
|
Novus Biologicals
NBP3-04670-100UL |
100 μL |
3580.00 DKK
100µL |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
JMJD7 Polyclonal specifically detects JMJD7 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Tekniske data
| JMJD7 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 100137047 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| FLJ20543, FLJ20656, FLJ20807, FLJ77014, FLJ78330, jmjC domain-containing protein 7, jumonji domain containing 7, Jumonji domain-containing protein 7 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-316 of human JMJD7 (NP_001108104.1). | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel