missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

JMJD4 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18266676 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18266676 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18266676 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP287648

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

JMJD4 Polyclonal specifically detects JMJD4 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen JMJD4
Applikationer Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Koncentration 0.5 mg/ml
Konjugeret Unconjugated
Fortynding Western Blot 1.0 ug/ml
Formulering PBS, 2% Sucrose
Gene Alias FLJ12517, jumonji domain containing 4, jumonji domain-containing protein 4
Værtsarter Rabbit
Immunogen The immunogen is a synthetic peptide directed towards the N-terminal region of human JMJD4
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 100 μL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Epigenetics
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 65094
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.