Få mere at vide
Velp Scientifica™ Flokkulatorer i JLT-serien
Artikelnummer. 11791164 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Model-:
JLT4 – med 4 positioner
JLT6 – med 6 positioner
Watt:
11 W
19 W
Vægt (metrisk):
13 kg
17 kg
Bredde (metrisk):
645 mm
935 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Watt Vægt (metrisk) Bredde (metrisk) unitSize
11791164 JLT4 – med 4 positioner 11 W 13 kg 645 mm Hver
11701174 JLT6 – med 6 positioner 19 W 17 kg 935 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11791164 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. F105A0108
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med flere omrørere for at tillade standardbetingelser at blive opfyldt under analyse, et grundlæggende krav for at opnå pålidelige og gentagelige resultater. Velp Scientifica™ Flokkulatorer i JLT-serien har digitalt valgbare hastigheder.
  • Mikroprocessorstyret driftstid for uovervåget drift
  • Identisk hastighed og tid for alle resultater for sammenlignelige resultater
  • Pålidelige og gentagelige resultater fra Velp-omrøringskvalitet
  • Præcis hastighed fra en elektronisk styret DC-gearmotor
  • LED-display med høj synlighed for hastighed og tid
  • Oplyst bagpanel for at forenkle prøveobservation
  • Omrøringsstænger, der kan justeres i højden uden brug af værktøj
  • Stærk modstandsdygtighed over for kemisk og mekanisk korrosion
  • Fås i 4- eller 6-positionsmodeller
Tekniske data
Hastighed 10 til 300 o/min
Spænding 100 til 240 V
Watt 11 W
Højde (metrisk) 347 mm
Bredde (metrisk) 645 mm
Frekvens 50/60 Hz
Materiale Epoxymalet metal
Model- JLT4 – med 4 positioner
Vægt (metrisk) 13 kg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.