Få mere at vide
Velp™ Flokkulatorer i JLT-serien
Artikelnummer. 11701174 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Model-:
JLT4 – med 4 positioner
JLT6 – med 6 positioner
Watt:
11 W
19 W
Vægt (metrisk):
13 kg
17 kg
Bredde (metrisk):
645 mm
935 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Watt Vægt (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
11701174 JLT6 – med 6 positioner 19 W 17 kg 935 mm Hver
11791164 JLT4 – med 4 positioner 11 W 13 kg 645 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11701174 Leverandør Velp™ Leverandørnr. F105A0109
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Med flere omrørere for at tillade standardbetingelser at blive opfyldt under analyse, et grundlæggende krav for at opnå pålidelige og gentagelige resultater. Velp Scientifica™ Flokkulatorer i JLT-serien har digitalt valgbare hastigheder.
  • Mikroprocessorstyret driftstid for uovervåget drift
  • Identisk hastighed og tid for alle resultater for sammenlignelige resultater
  • Pålidelige og gentagelige resultater fra Velp-omrøringskvalitet
  • Præcis hastighed fra en elektronisk styret DC-gearmotor
  • LED-display med høj synlighed for hastighed og tid
  • Oplyst bagpanel for at forenkle prøveobservation
  • Omrøringsstænger, der kan justeres i højden uden brug af værktøj
  • Stærk modstandsdygtighed over for kemisk og mekanisk korrosion
  • Fås i 4- eller 6-positionsmodeller
Tekniske data
Hastighed 10 til 300 o/min
Volumen 20 to 150 mL
Vise LCD Digital
Spænding 100 til 240 V
Watt 19 W
Højde (engelsk) 15.9 in.
Højde (metrisk) 347 mm
Bredde (metrisk) 935 mm
Frekvens 50/60 Hz
Stiktype US 3-prong
Materiale Epoxymalet metal
Model- JLT6 – med 6 positioner
Type Flocculator, Jar Tester
Vægt (engelsk) 37.4 lb.
Vægt (metrisk) 17 kg