Få mere at vide
JLK 6, TRC
Artikelnummer. 30389172
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30389172 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30389172 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCJ21198525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale JLK 6
CAS 62252-26-0
Molekylær formel C10H8ClNO3
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8ClNO3/c1-14-10-8(11)6-3-2-5(12)4-7(6)9(13)15-10/h2-4H,12H2,1H3
SMIL COC1=C(Cl)c2ccc(N)cc2C(=O)O1
IUPAC navn 7-amino-4-chloro-3-methoxyisochromen-1-one
Molekylvægt (g/mol) 225.63
Formel vægt 225,0193 g/mol
Procent renhed >95% (HPLC)