Få mere at vide
JK184, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496156
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16496156 100 mg
16488327 5 mg
16435638 10 mg
16411807 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16496156 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13307
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress JK184 is a potent Hedgehog (Hh) pathway inhibitor with IC50 of 30 nM in mammalian cells.
JK184 is a potent Hedgehog (Hh) pathway inhibitor with IC50 of 30 nM in mammalian cells.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale JK184
CAS 315703-52-7
Farve Pink
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H18N4OS
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (142.68 mM)
SMIL CC1=C(C2=CSC(NC3=CC=C(OCC)C=C3)=N2)N4C=CC=CC4=N1
Molekylvægt (g/mol) 350.44
Formel vægt 350.44
Procent renhed 99.37%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death