Få mere at vide
Cole-Parmer™ Jiffy-Jack Lab Jack
Artikelnummer. 11719128 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
132 pund
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk) Pakningsstørrelse
11719128 132 pund Hver
1 options
Artikelnummer. 11719128 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0805720
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Jiffy-Jack Lab Jack har fremragende side-til-side stivhed og støtte.
Jiffy-Jack Lab Jack har fremragende side-til-side stivhed og støtte.
  • Giv stabil, højdejusterbar støtte til kogeplader, bade, glas og mange andre ting
  • Positioneringsmaskiner er konstrueret af robust, kemikaliebestandigt anodiseret aluminium med en rustfri stålskrue.
  • Toppladens skidpad forhindrer glidning.
  • Hver positioner er præcisionskonstrueret til en glidende, kontinuerlig drift gennem hele sit område.
  • Sæt nemt den præcise højde, der kræves, med et tryk på en knap.
  • Et 10 mm gevindet hul i højre baghjørne rummer en rammestang (ikke inkluderet) til montering af ringstativer og andet laboratorieudstyr
  • Maksimal statisk støttebelastning er 132 lb. (60 kg)
Tekniske data
Materiale Aluminium (positioneringsmaskine), rustfrit stål (betjeningsskrue)
Dimensioner (L x B) 6 x 6 tommer (Øverst)
Kapacitet (engelsk) 132 pund
Mængde 1 hv.