Få mere at vide
JIB-04, MedChemExpress
Beskrivelse
JIB-04 is a pan-selective Jumonji histone demethylase inihibitor with IC50s of 230, 340, 855, 445, 435, 1100, and 290 nM for JARID1A, JMJD2E, JMJD3, JMJD2A, JMJD2B, JMJD2C, and JMJD2D, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | JIB-04 |
| CAS | 199596-05-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H13ClN4 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (161.94 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 2 mg/mL (6.48 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | ClC1=CN=C(N/N=C(C2=CC=CC=C2)/C3=NC=CC=C3)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 308.76 |
| Formel vægt | 308.76 |
| Vis mere |