Få mere at vide
JHSB3 , approximately 80%, TRC
Artikelnummer. 30397414
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30397414 0.5 mg 0.5mg
1 options
Artikelnummer. 30397414 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCJ2110300.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale JHSB3
CAS 1198297-86-7
Molekylær formel C16H26O4
Mængde 0.5 mg
Synonym (2R,3S)-3-[(3E)-6-[(2R)-3,3-Dimethyl-2-oxiranyl]-4-methyl-3-hexen-1-yl]-3-methyl-2-oxiranecarboxylic Acid Methyl Ester, Juvenile Hormone SB3
InChI formel InChI=1S/C16H26O4/c1-11(8-9-12-15(2,3)19-12)7-6-10-16(4)13(20-16)14(17)18-5/h7,12-13H,6,8-10H2,1-5H3/b11-7+/t12-,13+,16+/m1/s1
SMIL Cc1cc2c3c(cccc3)nc2nc1
Molekylvægt (g/mol) 282.38